1.05708
Molecular sieve 0.4 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
Javasolt termékek
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
form
beads
részecskeméret
~10 mesh
~2 mm
pórusméret
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
térfogatsúly
700‑750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Molecular sieve 0.4 nm is a porous solid that can be used in desiccators and drying tubes to dry gases and absolute solvents. It also changes its color from brown to yellowish at a water uptake of approximately 7-10 g/100 g molecular sieve.
Alkalmazás
Molecular sieve 0.4 nm can be used as a catalyst:
- For the conversion of epoxides to thiiranes by treating with thiourea.
- In the solvent-free acetylation of eugenol with acetic anhydride to synthesize eugenyl acetate.
Tulajdonságok és előnyök
- Easy to use
- Chemically inert
- Non-toxic
- Dried liquids can be decanted
- High adsorption capacity
- Selective adsorption
- Reusable
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg