Fontos dokumentumok
21955
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥70% (coupling to amines)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 543 nm; λem 576 nm in methanol
λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?