8.51025
5-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Szinonimák:
5-Carboxyfluorescein, 5-FAM
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.