Fontos dokumentumok
92846
5-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)15-4-1-12(9-18(15)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWOKNYRPKCLMAR-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3