Fontos dokumentumok
8.51014
Sigma-Aldrich
Fmoc-OSu
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-OSu, FMOC-ONSu, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide, 9-Fluorenylmethyl-succinimidyl carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H15NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
433-520-5
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-OSu, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
145-148 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent for the preparation of pure Fmoc-amino acids that are free from contamination by Fmoc-dipeptides [1,2,3].
Literature references
[1] A. Paquet (1982) Can. J. Chem., 60, 976.
[2] L. Lapatsanis, et al. (1983) Synthesis, 671.
[3] G. F. Sigler, et al. (1983) Biopolymers, 22, 2157.
Alkalmazás
  • Sequence-defined positioning of amine and amide residues to control catechol driven wet adhesion: This study uses Fmoc-OSu for selective functionalization of amines, demonstrating its role in synthesizing complex molecules with specific adhesive properties (Fischer et al., 2020).
  • Fmoc-OASUD: A new reagent for the preparation of Fmoc-amino acids free from impurities resulting from Lossen rearrangement: Discusses the development of Fmoc-OASUD as a superior alternative to Fmoc-OSu, reducing impurities in peptide synthesis processes (Rao et al., 2016).
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0001
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ahmet Kertmen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(15), 5281-5293 (2019-03-27)
Numerous glutamine analogues have been reported as irreversible inhibitors of the glucosamine-6-phosphate (GlcN-6-P) synthase in pathogenic Candida albicans in the last 3.5 decades. Among the reported inhibitors, the most effective N3-(4-methoxyfumaroyl)-l-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) has been extensively studied in order to