Merck
23186
Supelco
Fmoc chloride
≥99.0%, for HPLC derivatization, LiChropur
Szinonimák:
9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.70
Beilstein:
2279177
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc chloride, for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
solid
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
61-64 °C
62-64 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fmoc chloride is a derivatizing agent.
Alkalmazás
Fmoc chloride may be used as derivatizing reagent in pre-column derivatization of the biogenic amines, resolved using HPLC technique.
Reagent for derivatizing amino acids for HPLC amino acid analysis and for preparing N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis.
Egyéb megjegyzések
Reagent for precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection (abs.: 265 nm, em.: 315 nm); Used for capillary electrophoresis
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Kirschbaum et al.
Journal of Chromatography A, 661, 193-193 (1994)
J.V. Sancho et al.
Journal of Chromatography A, 678, 59-59 (1994)
K C Chan et al.
Journal of chromatography. A, 653(1), 93-97 (1993-10-29)
Laser-induced fluorescence (LIF) was applied to the detection of 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) derivatized amino acids separated by capillary electrophoresis. Fluorescence excitation was provided by a pulsed, KrF laser operating at 248 nm. A limit of detection of 5 x 10(-10)
S. Einarsson et al.
Analytical Chemistry, 58, 1638-1638 (1986)
Bahareh Mohammadi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 880(1), 12-18 (2011-12-17)
In High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) determination of chemicals with acidic functions, different labeling agents are used to improve sensitivity of the assay. 9-Fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl), on the other hand, is a suitable labeling agent, which reacts with both primary