Fontos dokumentumok
47618
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?