Fontos dokumentumok
160504
9-Fluorenemethanol
99%
Szinonimák:
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
Teszt
99%
form
solid
mp
105-107 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)