Fontos dokumentumok
34660
Di-tert-butyl dicarbonate
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Boc2O, Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Di-tert-butyl dicarbonate, ≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid or liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carbonate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Alkalmazás
- An azobenzene amino acid(aa).
- N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-BOC-MDMA) from MDMA.
It can also be used as a reagent:
- To introduce acid-labile Boc-protecting group in amino acids, peptides, and proteins.
- To prepare styrene derivatives by Heck olefination of aromatic carboxylic acids in the presence of a Pd catalyst.
- To synthesize oxazolidin-2-ones and imidazolidin-2-ones by isocyanation of 1,2-aminoalcohols and 1,2-diamines using DMAP as a catalyst.
- In the preparation of N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-Boc-MDMA) from MDMA.
- For the conversion of amines to corresponding isocyanates, carbamates, and urea derivatives.
- In the N-BOC-ylation of amides.
- In the N-BOC-ylation of sensitive compounds under non-aqueous conditions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?