Merck
46920
Sigma-Aldrich
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
9-Fluorenylmethyl N-succinimidyl carbonate, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide, Fmoc-OSu
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H15NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.33
Beilstein:
3569540
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
150-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
imide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids in high yield. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It has been employed in the synthesis of glycopeptides.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A. Paquet
Canadian Journal of Chemistry, 60, 976-976 (1982)
Occupational airborne allergic contact dermatitis from succinimidyl carbonates.
J F Fowler et al.
Contact dermatitis, 45(1), 38-38 (2001-06-26)
Improved purities for Fmoc-amino acids from Fmoc-ONSu.
R C Milton et al.
International journal of peptide and protein research, 30(3), 431-432 (1987-09-01)
Huaimin Wang et al.
Scientific reports, 5, 16680-16680 (2015-11-18)
Biocompatible peptide-based supramolecular hydrogel has recently emerged as a new and promising system for biomedical applications. In this work, Rhodamine B is employed as a new capping group of self-assembling peptide, which not only provides the driving force for supramolecular
Ning Wang et al.
Carbohydrate research, 411, 37-41 (2015-05-15)
Monoglucosylated high-mannose-type glycan (Glc1Man9GlcNAc2: G1M9) is well-known as a key glycoform in the glycoprotein folding process, which is specifically recognized by lectin chaperones calnexin (CNX) and calreticulin (CRT) in the endoplasmic reticulum (ER). In this work, we developed an efficient