Fontos dokumentumok
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BF4Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
237-340-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (acidimetric)
Forma:
crystals
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
crystals
mp
384 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1