Fontos dokumentumok
200913
Potassium hexafluorophosphate
≥99%
Szinonimák:
Monopotassium hexafluorophosphate
Teszt
≥99%
form
solid
technika/technikák
ion chromatography: suitable
mp
575 °C (lit.)
sűrűség
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Electrochemical performance of an anode-free lithium metal battery.
- Cycling stability and Li Coulombic efficiency of lithium-sulfur(Li–S) batteries.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)