Merck
400068
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Szinonimák:
Fluoroboric acid diethyl ether complex
About This Item
Lineáris képlet:
HBF4 · O(CH2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
sűrűség
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
1.18 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F.FB(F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3.FH/c1-3-5-4-2;2-1(3)4;/h3-4H2,1-2H3;;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex can be used to facilitate phosphine-borane decomplexation from bisphosphine-borane complexes for the preparation of bisphosphine ligands. It can also act as ligands to synthesize with transition-metal complexes.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
264.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
129 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chelated ? 5-cyclopentadienyl-?-ethyl complexes of molybdenum and tungsten; molecular structure of W (? 5-C 5 H 4 CH 2-?-CH 2)(CO) 3.
Amor F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 604(1), 126-131 (2000)
Dynamic behavior of dicobalt hexacarbonyl propargyl cations and their reactions with chiral nucleophiles.
Schreiber S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(19), 5749-5759 (1987)
An efficient procedure for the synthesis of C-chiral bisphosphines.
McKinstry L, et al.
Tetrahedron, 51(28), 7655-7666 (1995)