Fontos dokumentumok
194123
Benzimidazole
98%
Szinonimák:
1,3-Benzodiazole, BZI
Teszt
98%
form
powder
mp
169-171 °C (lit.)
oldhatóság
xylene: soluble 1g in 2g (boiling)(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
cold water: very slightly soluble(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: soluble (hot)(lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?