Fontos dokumentumok
216593
Ammonium hexafluorophosphate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Azanium hexafluorophosphate
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
58 °C (lit.)
oldhatóság
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?