Fontos dokumentumok
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
Szinonimák:
Benzimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
200-081-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2