Fontos dokumentumok
251410
Sodium thiocyanate
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
anion nyomok
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?