Fontos dokumentumok
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl benzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
202-259-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.36 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
510 °C
hatékonyság
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 82 °C
sűrűség
1.09 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup