Merck
155977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-nitrobenzoate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
279 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 3-nitrobenzoate was used in the preparation of iodoarene.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shawn J Stachel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(3), 641-644 (2005-11-03)
We have synthesized and evaluated a series of conformationally biased P3 amide replacements based on an isophthalamide lead structure. The studies resulted in the identification of the beta-secretase inhibitor 7m which has an in vitro IC(50)=35 nM. The synthesis and