Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
form
liquid
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
sűrűség
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
kation nyomok
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used:
- In combination with acetic anhydride and zeolite catalysts for the preparation of p-nitrotoluene with high regioselectivity.
- In the pretreatment of rice straw for enhanced production of xylose.
- To minimize the extent of cation ordering in LiNi0.5Mn1.5O4, a transition metal-substituted spinel material, by surface treatment.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.