Merck
679100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodobenzoate
97%
Szinonimák:
4-Iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
112-116 °C
funkcionális csoport
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Murugesan Rajesh et al.
ChemSusChem, 13(9), 2364-2370 (2020-03-20)
The increasing demand for rechargeable batteries induces the development of greener and better devices. Significant advances have been made in the last decade together with a renewed interest in organic electrode materials. Thus, stable electron-donating organic materials are candidates for
Tan L H Doan et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2660-2668 (2015-08-11)
New Zr(IV)- and Hf(IV)-based metal-organic framework photocatalysts, termed VNU-1 and VNU-2 (where VNU = Vietnam National University), were synthesized and their resulting structures fully characterized. By employing a highly π-conjugated linker, namely 1,4-bis(2-[4-carboxyphenyl]ethynyl)benzene, the optical absorption properties were effectively red-shifted