Fontos dokumentumok
16350
Bromobenzene
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1051 °F
robbanási határérték
36.5 %
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.559
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 10.4g/100g at 25 °C
diethyl ether: soluble 71.3g/100g at 25 °C
water: insoluble 0.045g/100g at 30 °C (practically)
benzene: miscible
chloroform: miscible
hydrocarbons: miscible (petr.)
sűrűség
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?