Fontos dokumentumok
8.22259
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
for synthesis
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-859-9
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C (DIN 51794)
817 °F
hatékonyság
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Heterojunction photocatalysts for hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation: Wang et al. developed phosphotungstic acid clusters on Znln2S4 nanoflowers, demonstrating their efficiency as molecular-scale S-scheme heterojunctions for simultaneous hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation, indicating a promising application in renewable energy and organic synthesis technologies (Wang et al., 2024).
  • Photoelectrocatalytic alcohol oxidation: Gong et al. enhanced the performance of a BiVO(4) photoanode in bicarbonate electrolyte for efficient photoelectrocatalytic oxidation of alcohols including benzyl alcohol, showing potential for clean energy production and organic pollutant degradation (Gong et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.046
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758