Fontos dokumentumok
M1296
Malonic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Propanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
chunks
granular
powder or crystals
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?