Merck
M29908
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
99%
Szinonimák:
Methyl benzenecarboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
1072099
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.68 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
sűrűség
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester compound widely used in perfumery industries. It is naturally occurring in guava, mango, and kiwifruit.
Alkalmazás
Methyl benzoate (C6H5CO2CH3) can be utilized as a precursor for:
  • Selective synthesis of benzaldehyde using supported manganese oxide catalysts.;
  • Preparation of benzophenone derivatives by reacting with aryl compounds via Friedel-Crafts acylation.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Characterization and Activity of MnO/γ-Al2O3 for Hydrogenation of Methyl Benzoate to Benzaldehyde
Xu H-L, et al.
Chin. J. Chem., 19(7), 647-651 (2001)
Direct aerobic oxidation of primary alcohols to methyl esters catalyzed by a heterogeneous gold catalyst
Nielsen IS, et al.
Catalysis Letters, 116(1-2), 35-40 (2007)
Hydrogenation of methyl benzoate to benzaldehyde over manganese oxide catalysts prepared from Mg/Mn/Al hydrotalcite-like compounds
Chen A, et al.
Applied Catalysis A: General, 274(1-2), 101-109 (2004)
N Dudareva et al.
The Plant cell, 12(6), 949-961 (2000-06-15)
In snapdragon flowers, the volatile ester methyl benzoate is the most abundant scent compound. It is synthesized by and emitted from only the upper and lower lobes of petals, where pollinators (bumblebees) come in contact with the flower. Emission of
Trifluoromethanesulfonic acid catalyzed novel Friedel-Crafts acylation of aromatics with methyl benzoate.
Hwang JP, et al.
Tetrahedron, 56(37), 7199-7203 (2000)