Fontos dokumentumok
W268305
Methyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Bnzoic acid methyl ester, Clorius, Methyl benzene carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.68 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
sűrűség
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; phenolic; wintergreen
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?