Összes fotó(1)
Key Documents
8.22050
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for synthesis
Szinonimák:
Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-788-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
>130 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
490‑560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is a conventional anionic surfactant. An amphiphilic surfactant consists of polar hydrophilic head groups and non-polar hydrophobic tail groups. Surfactants are characterized by their ability to form micelles, i.e., their ability to self-aggregate above a critical micelle concentration (CMC). Due to its amphiphilic nature, the surfactant is used as a detergent in industries. They are useful for cleaning, wetting, dispersing, emulsifying, foaming, and antifoaming.
Alkalmazás
Sodium dodecyl sulfate used as a surfactant:
  • In the synthesis of SiO2/polystyrene nanocomposite particles by miniemulsion polymerization.
  • In the preparation of solid lipid NPs (SLNs) and poly(lactide-co-glycolide) NPs containing OA-Fe3O4 as CANs (composite antistatic NPs).
Analízis megjegyzés
Assay (Epton titration): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C