Fontos dokumentumok
71726
Sodium dodecyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
leírás
anionic
62
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma
rod
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
288.38 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in peptide mapping and protein analysis by gel electrophoresis.
- to utilize in designing formulations and its effect on adsorption and micellization parameters.
- in measuring protein-SDS complexes and SDS solution in guanidine hydrochloride using gel chromatography.
- in seperating protein subunits dissociated with SDS using Hydroxylapatite chromatography.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?