Fontos dokumentumok
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
Szinonimák:
Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Terméknév
Dodecyl sulfate sodium salt, LAB
Minőségi szint
hatékonyság
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
oldhatóság
>130 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
490‑560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (two-phase titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C