Merck
11667289001
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Sodium lauryl sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
Teszt
≥97% (GC)
Forma
powder
molekulatömeg
288.38 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 kg
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oldhatóság
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
Abszorpció
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Pure quality, particularly suited for SDS-gel electrophoresis.
Alkalmazás
Suitable in most routine electrophoretic applications as a denaturing agent for proteins.
Minőség
Purity: ≥99.5 alkyl sulfate, ≥97% dodecyl sulfate (GC)
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: > 10 mg detergent per mg protein
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)