8.17034
Sodium dodecyl sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium dodecyl sulfate, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
technika/technikák
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
>130 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C