Fontos dokumentumok
1.12533
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry and surfactant tests
Szinonimák:
Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
hatékonyság
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
>130 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
490‑560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Determination of 13 potential anti-obesity agents in hair by dispersive liquid-liquid microextraction-assisted UHPLC-MS/MS.: This study employs sodium dodecyl sulfate in a novel extraction technique for quantifying anti-obesity agents, showcasing its pivotal role in enhancing the sensitivity and accuracy of bioanalytical methods (Tang et al., 2024).
  • Sequestration of cyanide ions from aqueous medium by physio-chemically fabricated biochar of peels of banana and grape fruit in ecofriendly way.: Demonstrates the use of sodium dodecyl sulfate in enhancing the adsorption capacity of biochars, which is vital for environmental remediation technologies (Sillanpaa et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Homologue purity C-12: ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Solubility (Ethanol): passes test
Absorbance A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; water): ≤ 0.10
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.