Fontos dokumentumok
T9889
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
≥96%
Szinonimák:
Malonaldehyde bis(diethyl acetal), TEP
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Cyclic sulfamides using N, N′-bis(2-arylethyl)sulfamides via Pictet-Spengler reaction in the presence of formic acid.
- Isoxazole by reacting with hydroxylamine hydrochloride in water.
- 3,5-Diformylated-1,4-dihydropyridines via multicomponent coupling reaction with amine hydrochlorides and aldehydes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?