Fontos dokumentumok
75746
Sodium dodecyl sulfate
≥99.0% (GC), dust-free pellets
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
rod
molekulatömeg
average mol wt 18,000
aggregált szám
62
veszteség
≤5% loss on drying
CMC
7-10 (lit.)
mp
204 - 207 °C (399 - 405 °F)
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C(lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
130 g/L at 20 °C (68 °F)
sűrűség
1 g/cm3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40(lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as a negatively charged surfactant to study its effects on filtration flux and membrane fouling during the microfiltration of the surfactant-stabilized oil emulsion
- as a component of plant extraction buffer, and transferring buffer for western blot
- as a component of 5× Laemmli sample buffer (5× LB) and 10× SDS running buffer for sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblot
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- High-purity product ideal for biochemical research purposes
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?