L5750
Sodium dodecyl sulfate
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
molekulatömeg
288.38 g/mol
aggregált szám
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: soluble
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- to dissolve insoluble purple formazan in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- to perform SDS–PAGE of yeast tubulin
- as an additive in linolenic acid solution to assess the total antioxidative activity (TAA) of the bacteria using the linolenic acid test (LA-test)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)