Merck
RDD021
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
Beilstein:
3599286
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥99.0%
minőség
free-flowing
molekulatömeg
288.38 g/mol
szennyeződések
≤0.06 meq/g Titr. Base
≤4.0% unsulfated alcohols
≥96.0% fatty alcohols
veszteség
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV-elnyelés
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
SDS (sodium dodecyl sulfate) is a wetting agent and an anionic detergent which functions efficiently in both alkaline and acidic solutions. It is generally used for the solubilization of lipids and proteins. It also functions as a potent protein denaturant. SDS, volume-wise, is one of the most commonly used synthetic surfactants.
Alkalmazás
Anionic detergent
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C