L6026
Sodium dodecyl sulfate
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (oragnic)
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 18,000
aggregált szám
62
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
veszteség
≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 °C
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
sűrűség
0.496 g/cm3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- surfactant to evaluate cytochrome c affinity by using surface plasmon resonance
- surfactant in particle enhanced immunoassays to inhibit aggregation of particles and to enhance single microsphere coupling
- biofilm-disrupting agent
Tulajdonságok és előnyök
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- High-purity product ideal for biochemical research purposes
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)