8.00658
Tetraethyl orthosilicate
for synthesis
Szinonimák:
Tetraethyl orthosilicate, Tetraethoxysilane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
6270 mg/kg LD50, oral (Rat)
5860 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-23 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
168.0 °C/1013 hPa
mp
-85.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 45 °C
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Effects of Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) on the Light and Temperature Stability of a Pigment from Beta vulgaris and Its Potential Food Industry Applications: This study explores how TEOS can enhance the stability of natural pigments from beets, suggesting potential for improved food colorants (GA Molina et al., 2014).
- Characterization of Chemical Vapor Deposited Tetraethyl Orthosilicate based SiO2 Films for Photonic Devices: The study details the use of TEOS in the production of silicon dioxide films for enhanced photonic device performance (J Kotcharlakota et al., 2016).
- Comprehensive performances of carbon nanotube reinforced foam concrete with tetraethyl orthosilicate impregnation: Research indicates significant enhancements in the structural properties of foam concrete, essential for building technology (J Luo et al., 2017).
- Mesoporous bis (trimethoxysilyl) hexane (BTMSH)/tetraethyl orthosilicate (TEOS)-based hybrid silica aerogel membranes for CO2 capture: Highlights the development of innovative aerogel membranes for effective CO2 capture, contributing to environmental management strategies (YF Lin et al., 2016).
Tulajdonságok és előnyök
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup