Fontos dokumentumok
09582
Adipic acid
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Szinonimák:
Hexanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 159.5 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (HPLC)
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
oldhatóság
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?