Fontos dokumentumok
8.00023
Sigma-Aldrich
Acetylacetone
for synthesis
Szinonimák:
ACAC, 2,4-Pentanedione
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
741937
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-634-0
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
140.4 °C (lit.)
gőznyomás:
6 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
hatékonyság
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
11.4 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 35 °C
oldhatóság
153.8-155.2 g/L
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup