Fontos dokumentumok
1.59270
Supelco
Methylene blue (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-515-2
NACRES:
NA.05
Terméknév
Methylene blue (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
10-15% loss on drying, 110 °C
szín
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
50 g/L
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Appearance: Dark green powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.