Fontos dokumentumok
289892
Gallium(III) nitrate hydrate
crystalline, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Gallium trinitrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Catalyst in the epoxidation of olefins in presence of hydrogen peroxide.
- Dopant in the preparation of ZnO nanorod arrays. The addition of Ga can improve the luminescence quality of ZnO nanorods.
- Precursor to synthesize Ga-MCM-41 materials (mesoporous silicate molecular sieves). Ga-MCM-41 can act as a catalyst in the liquid-phase isomerization of α-pinene.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)