Fontos dokumentumok
8.01532
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
for synthesis
Szinonimák:
1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-786-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
385 °C
hatékonyság
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.95-18.3 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
83.2 cSt(20 °C)
bp
228 °C/1013 hPa
mp
19.5-20.0 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 115 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
273.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
134 °C - closed cup