Fontos dokumentumok
8.18629
Sigma-Aldrich
n-Undecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Undecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
214-300-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
220 °C
robbanási határérték
0.6-6.5 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 60 °C
sűrűség
0.74 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
  • Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C