Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
410 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane