Fontos dokumentumok
94000
Undecane
analytical standard
Szinonimák:
n-Undecane, Hendecane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
gőznyomás
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
cycloparaffins
isoparaffin
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.418
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?