Fontos dokumentumok
8.06838
Sigma-Aldrich
n-Nonane
for synthesis
Szinonimák:
n-Nonane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-913-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
151 °C/1013 hPa
gőznyomás:
5 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
205 °C
robbanási határérték
0.7-5.6 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
<7 cSt(40 °C)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 31 °C
sűrűség
0.72 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Probing the nucleation mechanism for the binary n-nonane/1-alcohol series with atomistic simulations.: This study explores the nucleation mechanisms of n-Nonane in combination with 1-alcohols through detailed atomistic simulations. It provides insights into molecular interactions and phase behaviors, which are critical for applications in chemical synthesis and materials science (Nellas et al., 2006).
  • Enhancement of propranolol hydrochloride and diazepam skin absorption in vitro. II: Drug, vehicle, and enhancer penetration kinetics.: This research investigates the use of n-Nonane as a vehicle in enhancing the skin absorption of pharmaceutical compounds. It examines the kinetics of drug penetration and the effectiveness of n-Nonane in facilitating drug delivery through the skin (Hori et al., 1992).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.717 - 0.719
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.0 °C - closed cup