Fontos dokumentumok
8.20543
Sigma-Aldrich
n-Dodecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Dodecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-967-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
200 °C
robbanási határérték
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85.5 °C
sűrűség
0.75 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
n-Dodecane is used as a solvent in organic chemistry. It is used as a distillation chaser and scintillator component. Currently, n-dodecane is being considered an alternative to kerosene-based fuels.
Alkalmazás
n-Dodecane is used as a:
  • Non-polar solvent for the direct synthesis of indium nanoparticles.
  • Diluent in bifunctional ionic liquid (IL) to extract lithium from brines.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup