Fontos dokumentumok
8.14767
Sigma-Aldrich
n-Tetradecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Tetradecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H30
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-096-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.55 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
202 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.5-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 102 °C
oldhatóság
<0.0001 g/L
sűrűség
0.76 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Scaling On Transport Properties of Nanofluids for Heat Transfer Applications: Discusses the use of n-tetradecane in nanofluids for heat transfer applications, validated by experimental data (Prado et al., 2024).
  • Improvement in the freeze-thaw resistance performance of concretes: Studies the encapsulation of n-tetradecane in a composite phase change material for enhancing the freeze-thaw resistance of concrete (Li et al., 2024).
  • Density and speed of sound of liquid mixtures: Provides measurements of density and sound speed in mixtures including n-tetradecane, with implications for thermodynamic modeling (Hevia et al., 2024).
  • Thermal volume expansion: Examines thermal volume changes in n-tetradecane using multiple measurement techniques, enhancing understanding of material properties under temperature changes (Klingler et al., 2024).
  • High-Pressure Phase Behavior of Binary Systems: Investigates the phase behavior of n-tetradecane mixtures under high pressure, relevant for process engineering and materials science (Du Plessis et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.761 - 0.765
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F
Lobbanási pont (C)
102 °C