Merck
U407
Sigma-Aldrich
Undecane
≥99%
Szinonimák:
n-Undecane, Hendecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.31
Beilstein:
1697099
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Undecane is mainly used as a model n-alkane in studies relating to viscosities, excess molar enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A general correlation of vapor?liquid equilibria in hydrocarbon mixtures.
Chao K C and Seader J D
AIChE Journal, 7(4), 598-605 (1961)
Excess enthalpies of decan-1-ol+ n-pentane,+ n-hexane,+ n-heptane,+ n-octane,+ n-nonane,+ n-decane, and+ n-undecane at 298.15 K.
Kumaran M K and Benson G C
The Journal of Chemical Thermodynamics, 16(2), 175-182 (1984)
Measurements of the viscosity of n-heptane, n-nonane, and n-undecane at pressures up to 70 MPa.
Assael M J and Papadaki M
International Journal of Thermophysics, 12(5), 801-810 (1991)
Maya M Makatini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2274-2277 (2011-03-25)
In this study, we present the first account of pentacycloundecane (PCU) peptide based HIV-protease inhibitors. The inhibitor exhibiting the highest activity made use of a natural HIV-protease substrate peptide sequence, that is, attached to the cage (PCU-EAIS). This compound showed
Igor Shamovsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7706-7723 (2009-12-04)
The metabolic stability and selectivity of a series of CCR8 antagonists against binding to the hERG ion channel and cytochrome Cyp2D6 are studied by principal component analysis. It is demonstrated that an efficient way of increasing metabolic stability and selectivity